Learn More
Invitrogen™ EdU (5-etinil-2'-desoxiuridina)
EdU se puede usar como reemplazo de BrdU y mide directamente la síntesis de ADN de novo o la síntesis de fase S del ciclo celular mediante química del clic.
Marca: Invitrogen™ E10187
1238.80 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
EdU (5-etinil-2'-desoxiuridina) puede usarse como un repuesto para BrdU (5-bromo-2'-desoxiuridina) y mide directamente la síntesis de ADN de novo o síntesis de fase S del ciclo celular mediante química de clic. La química de clic es un método de acoplamiento covalentemente de una azida con un alquino. La detección de EdU emplea la reacción clic catalizada de cobre(I) con un tinte fluorescente modificado mediante una azida para formar un anillo de triazol estable. Debido al escaso tamaño del reactivo de detección de clic, no es necesario realizar ningún paso de desnaturalización para acceder al ADN. La eliminación de este paso permite obtener resultados más reproducibles, un protocolo y mediciones más sencillos y rápidos que pueden someterse fácilmente a multiplexing con objetivos basados en anticuerpos, incluidos histona H3 fosforilada, Ki-67 y ciclina B1, así como experimentos de doble pulso con BrdU mediante citometría de flujo, microscopía de fluorescencia, detección de alto rendimiento (HTS) de microplacas o detección de alto contenido (HCS) de adquisición de imágenes de alto rendimiento. Penetra en la célula.
análisis celular, ciclo celular, proliferación celular, viabilidad celular, proliferación y función, adquisición de imágenes celulares, citometría de flujo, ensayos de ciclo celular de citometría de flujo, proliferación celular de citometría de flujo, citometría de flujo de procesos celulares, detección de alto contenido (HCS)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Fluorescencia | |
EdU | |
Temperatura ambiente | |
EdU | |
Molecular Probes™, Click-iT™ |
Sólido | |
Conservar a ≤-20°C. | |
Cualquier tipo de tejido, cultivos celulares, secciones de tejido, células cultivadas, animales enteros | |
500 mg |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2833448 | Certificado de análisis | 23/01/2024 | E10187 |
2685390 | Certificado de análisis | 21/06/2023 | E10187 |
2551363 | Certificado de análisis | 16/11/2022 | E10187 |
2489076 | Certificado de análisis | 31/05/2022 | E10187 |
2415897 | Certificado de análisis | 11/11/2021 | E10187 |
Para uso exclusivo en investigación.No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.