Learn More
Invitrogen™ Kit de ensayo de lisozima EnzChek™
Mide la actividad de la lisozima en solución
Marca:  Invitrogen™ E22013
Código de producto. 10565393
  • 630.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
El kit de ensayo de lisozima EnzChek proporciona a los investigadores un ensayo sencillo y sensible para medir la actividad de la lisozima en solución. El aumento de la fluorescencia resultante de la actividad de la lisozima se mide con un fluorímetro o un lector de microplacas de fluorescencia. El ensayo utiliza un enfoque innovador para medir la actividad de la lisozima. Se utilizan paredes celulares de Micrococcus lysodeikticus que se han etiquetado extensamente con fluoresceína, lo que provoca la desactivación de la señal de fluorescencia. La enzima lisozima activa hidroliza los vínculos b-(1-4)-glucosídicos entre el N-ácido acetilmurámico y los residuos de N-acetil-D-glucosamina en la pared celular del mucopolisacárido, aliviando la desactivación y produciendo un aumento notable de la fluorescencia que es proporcional a la actividad de la lisozima.
  • Detecta concentraciones de actividad de lisozima de tan solo 20 U/ml
  • Utiliza ajustes estándar de excitación/emisión de fluoresceína (FITC)
  • Su formato permite la medición continua de la actividad de la lisozima
Análisis celular, adquisición de imágenes celulares, ensayos de actividad de enzimas y proteínas, glicosidasa, neuraminidasa y actividad enzimática relacionada, cribado masivo de información (HCS), proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Ensayo de lisozima
Ensayo de lisozima
400 assays
Sustrato basado en lípidos
Lisozima
Intensidad de la fluorescencia
Lector de microplacas de fluorescencia
EnzChek™
Temperatura ambiente
Sustrato de lisozima
Documentos
Manuals
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2946749 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/10/2024 Catalog NumberE22013
Número de lote2800335 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/01/2024 Catalog NumberE22013
Número de lote2725288 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/08/2023 Catalog NumberE22013
Número de lote2674032 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/06/2023 Catalog NumberE22013
Número de lote2505990 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/08/2022 Catalog NumberE22013
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Invitrogen™ Kit de ensayo de lisozima EnzChek™ > 400 reacciones