Learn More
Hach™ Reactivo de molibdato 3
Para la determinación de sílice de intervalo bajo y ultra bajo mediante el método Heteropoly Blue.
Marca: Hach™ 199553
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Molibdato | |
Determinación de molibdato | |
500 | |
De 3 a 1000 μg/l de SiO2 | |
Reactivo |
Solución | |
Espectrofotómetro, celda de vertido | |
1000 mL | |
Heteropoly Blue (métodos Hach 8282 y 8186) |