Learn More
Hach™ Reactivo de molibdato 3
Para la determinación de sílice de intervalo bajo y ultra bajo mediante el método Heteropoly Blue.
66.15€
Especificaciones
Analitos | Molibdato |
---|---|
Formato | Solución |
Para utilizar con (aplicación) | Determinación de molibdato |
Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetro, celda de vertido |
temp | De 3 a 1000 μg/l de SiO2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Nº de pruebas | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Nº de pruebas | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10657971
|
Hach™
199553 |
1000 mL | 500 |
66.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Especificaciones
Molibdato | |
Determinación de molibdato | |
De 3 a 1000 μg/l de SiO2 | |
Reactivo |
Solución | |
Espectrofotómetro, celda de vertido | |
Heteropoly Blue (métodos Hach 8282 y 8186) |