Learn More
Hexicarbonilo de molibdeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10496463
Hexicarbonilo de molibdeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10496463
10 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10496463
Marca: Thermo Scientific Acros 190390100
Solicitar formato a granel o personalizado
Hexacarbonilo de molibdeno, 98 %, C6O6Mo, número CAS 13939-06-5, hexacarbonilmolibdeno, monóxido de carbono-molibdeno 6:1, hexacarbonilmolibdeno, puede contener hasta cr 5 g, monóxido de carbono hexaquis de molibdeno, molibdenohexacarbonilo, hexaquis metanidilidineoxidanio molibdeno, 50 g, 100,0, 97,5, CHEBI:30508
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13939-06-5
Fórmula molecular C6O6Mo
Peso molecular (g/mol) 264
Número MDL MFCD00003466
Clave InChI KMKBZNSIJQWHJA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo molybdenumhexacarbonyl, carbon monooxide-molybdenum 6:1, hexakis carbon monoxide molybdenum, hexacarbonylmolybdenu, hexakis methanidylidyneoxidanium molybdenum, hexacarbonylmolybdenum, may contain up to cr 5gMostrar másMostrar menos
PubChem CID 2724068
ChEBI CHEBI:30508
Nombre IUPAC monóxido de carbono;molibdeno
SMILES [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Mo]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molybdenum hexacarbonyl
Punto de fusión 150.0°C
Nombre de nota 98%
Color Blanco hasta amarillo
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal Mo(CO)6
Fieser 02,287; 03,206; 04,346; 09,317; 10,274; 13,194; 01,140; 02,448; 03,325; 04,559; 05,736; 06,652; 07,68; 08,109; 09,113; 15,9
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene, slightly soluble in ether and most oter common, organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 264
Porcentaje de pureza 98%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.96
Densidad 1.9600g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0466706 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/10/2024 Catalog Number190390100,190392500,190390500
Número de loteA0456759 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/10/2023 Catalog Number190390100,190392500,190390500
Número de loteA0398793 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number190390100,190392500,190390500
Número de loteA0403163 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number190390100,190392500,190390500
Número de loteA0412492 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number190390100,190392500,190390500
compliance-icons
Nombre del producto
  • Molybdenum hexacarbonyl
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Hexicarbonilo de molibdeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >