Learn More
Isopropoxida de molibdeno(V), 99,6 % (base de metales), 5 % p/v en isopropanol, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Molybdenum(V) isopropoxide is used to prepare novel MoVSbOxtype catalysts for selective isobutane oxidation. It is used to prepare molybdenum Oxide Nanofibers by electrospinning.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Molybdenum(V) isopropoxide |
Color | Amarillo a marrón |
Temperatura de inflamación | 12°C (54°F) |
Olor | Alcohol-like |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Fórmula lineal | Mo[OCH(CH3)2]5 |
Cantidad | 25 mL |
Número UN | UN1219 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Información de solubilidad | Miscible with alcohols,ketones and esters. |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
Q07L040 | Certificado de análisis | 09/04/2025 | 039159.AE,039159.AC |
K22M21 | Certificado de análisis | 08/12/2021 | 039159.AE,039159.AC |
B03Q27 | Certificado de análisis | 08/12/2021 | 039159.AE,039159.AC |
Y12A011 | Certificado de análisis | 08/12/2021 | 039159.AE,039159.AC |
Y11G018 | Certificado de análisis | 07/12/2021 | 039159.AE,039159.AC |