Learn More
Isopropoxida de molibdeno(V), 99,6 % (base de metales), 5 % p/v en isopropanol, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11373528
Isopropoxida de molibdeno(V), 99,6 % (base de metales), 5 % p/v en isopropanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11373528
100 mL
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Código de producto. 11373528
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039159.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Molybdenum(V) isopropoxide is used to prepare novel MoVSbOxtype catalysts for selective isobutane oxidation. It is used to prepare molybdenum Oxide Nanofibers by electrospinning.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 209733-38-0
Fórmula molecular C15H35MoO5
Peso molecular (g/mol) 391.39
Número MDL MFCD00210636
Clave InChI HLFWWCCBFJUYJL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo molybdenum v isopropoxide, acmc-20akdz, pentaisopropoxymolybdenum v, molybdenum 5+ pentakis propan-2-olate
PubChem CID 18475294
Nombre IUPAC molibdeno; propan-2-olato
SMILES CC(C)O[Mo](OC(C)C)(OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molybdenum(V) isopropoxide
Color Amarillo a marrón
Temperatura de inflamación 12°C (54°F)
Olor Alcohol-like
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal Mo[OCH(CH3)2]5
Cantidad 100 mL
Número UN UN1219
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with alcohols,ketones and esters.
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.04
Porcentaje de pureza 99.6%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5 % p/v en isopropanol
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteK22M21 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number039159.AE,039159.AC
Número de loteB03Q27 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number039159.AE,039159.AC
Número de loteY12A011 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number039159.AE,039159.AC
Número de loteY11G018 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number039159.AE,039159.AC
Número de loteY07E060 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number039159.AE,039159.AC
RUO – Research Use Only
Título del producto
Isopropoxida de molibdeno(V), 99,6 % (base de metales), 5 % p/v en isopropanol, Thermo Scientific Chemicals >