Learn More
Sampling Systems™ Mono Pocket Sampler
Quick and easy to use sampler that has a GMP design, which means it can be stripped and cleaned very quickly. Sampling Systems™ Mono Pocket Sampler is suitable for taking discrete, zone samples from free flowing powders and granules.
Marca: Sampling Systems™ 1430S-600
Detalles adicionales : Peso : 2.16720kg
Descripción
- Para la toma de muestras de polvos y gránulos de flujo libre
- Fabricado en acero inoxidable 316L resistente a productos químicos
- Diseño fácil de limpiar
- Rápido y fácil de utilizar:
- Simplemente empuje en su polvo y gránulos y gire el asa para tomar la muestra
- Ideal para muestras químicas, alimentarias y farmacéuticas
Especificaciones
Tomamuestras de Bolsillo | |
Un Punto de Muestreo | |
Muestreo de Polvo | |
600 mm |
Acero inoxidable (316L) | |
20 mL | |
25 mm |