Learn More
Sampling Systems™ Mono Pocket Sampler
Quick and easy to use sampler that has a GMP design, which means it can be stripped and cleaned very quickly. Sampling Systems™ Mono Pocket Sampler is suitable for taking discrete, zone samples from free flowing powders and granules.
400.00€ - 720.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tomamuestras de Bolsillo |
---|---|
Material | Acero inoxidable (316L) |
Incluye | Un Punto de Muestreo |
Capacidad (métrico) | 20 mL |
Para utilizar con (aplicación) | Muestreo de Polvo |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15809261
|
Sampling Systems™
1430S-600 |
20 mL | 600 mm |
400.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15889251
|
Sampling Systems™
1430S-1000 |
20 mL | 1000 mm |
505.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15899251
|
Sampling Systems™
1430S-1500 |
20 mL | 1500 mm |
720.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- For sampling free flowing powders and granules
- Chemically resistant 316L stainless steel construction
- Easy clean design
- Quick and easy to use
- Simply push into your powder and granules and twist the handle to take the sample
- Ideal for chemical, food and pharmaceutical sampling
Especificaciones
Tomamuestras de Bolsillo | |
Un Punto de Muestreo | |
Muestreo de Polvo |
Acero inoxidable (316L) | |
20 mL | |
25 mm |