Learn More
Sampling Systems™ Mono Pocket Sampler
Quick and easy to use sampler that has a GMP design, which means it can be stripped and cleaned very quickly. Sampling Systems™ Mono Pocket Sampler is suitable for taking discrete, zone samples from free flowing powders and granules.
Marca:  Sampling Systems™ 1430S-1500
Detalles adicionales : Peso : 5.50400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15899251
  • 720.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para la toma de muestras de polvos y gránulos de flujo libre
  • Fabricado en acero inoxidable 316L resistente a productos químicos
  • Diseño fácil de limpiar
  • Rápido y fácil de utilizar:
  • Simplemente empuje en su polvo y gránulos y gire el asa para tomar la muestra
  • Ideal para muestras químicas, alimentarias y farmacéuticas
Especificaciones
Especificaciones
Tomamuestras de Bolsillo
Un Punto de Muestreo
Muestreo de Polvo
1500 mm
Acero inoxidable (316L)
20 mL
25 mm