Learn More
Sal sódica MOPS, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | MOPS sodium salt |
Nombre de nota | 98% |
% mín. CAS | 97.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 25 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Envase | Frasco de vidrio |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0406681 | Certificado de análisis | 20/03/2024 | 352591000,352590010,352590250 |
A0430380 | Certificado de análisis | 20/11/2023 | 352591000,352590010,352590250 |
A0430381 | Certificado de análisis | 20/11/2023 | 352591000,352590010,352590250 |
A0400039 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 352591000,352590010,352590250 |
A0400037 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 352591000,352590010,352590250 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- MOPS, sodium salt
RUO – Research Use Only
Título del producto
Sal sódica MOPS, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido