Learn More
Sal sódica MOPS, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10108003
Sal sódica MOPS, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10108003
100 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Código de producto. 10108003
Marca: Thermo Scientific Acros 352591000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71119-22-7
Fórmula molecular C7H14NNaO4S
Peso molecular (g/mol) 231.242
Número MDL MFCD00064350
Clave InChI MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 3-(4-Morpholino)propanesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 3859613
Nombre IUPAC sodio; 3-morfolin-4-ilpropano-1-sulfonato
SMILES C1COCCN1CCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MOPS sodium salt
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.25
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0406681 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/03/2024 Catalog Number352591000,352590010,352590250
Número de loteA0430380 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/11/2023 Catalog Number352591000,352590010,352590250
Número de loteA0430381 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/11/2023 Catalog Number352591000,352590010,352590250
Número de loteA0400039 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number352591000,352590010,352590250
Número de loteA0400037 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number352591000,352590010,352590250
Nombre del producto
  • MOPS, sodium salt
RUO – Research Use Only
Título del producto
Sal sódica MOPS, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >