Learn More
Sal sódica MOPS, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
3-(N-Morpholino)propanesulfonic Acid, Na; an analog to MES used in polyacrylamide gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-(n-morfolino) Ácido propanosulfónico, Na; análogo a MES que se utiliza en electroforesis en gel de poliacrilamida.
Solubilidad
Soluble en agua (523 g/l a 20 °C).
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien sellado y guárdelo en un lugar fresco y seco con buena ventilación.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | MOPS sodium salt |
Punto de fusión | ∽260°C (decomposition) |
Cantidad | 100 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Información de solubilidad | Soluble in water (523g/L at 20°C). |
SMILES | C1COCCN1CCCS(=O)(=O)[O-].[Na+] |
Peso molecular (g/mol) | 231.242 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.25 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y26K058 | Certificado de análisis | 02/12/2024 | A17214.22,A17214.14 |
X16K003 | Certificado de análisis | 25/10/2024 | A17214.22,A17214.14 |
W26K009 | Certificado de análisis | 05/10/2024 | A17214.22,A17214.14 |
U28K039 | Certificado de análisis | 11/09/2024 | A17214.22,A17214.14 |
10250981 | Certificado de análisis | 06/08/2024 | A17214.22,A17214.14 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Haz crecer tu descubrimiento
Enamórate con grandes ahorrosPromo Code: 24107Expires: 2025-03-28
Days
0Hours
16Minutes
57Seconds
37