Learn More
Mortero de vidrio de borosilicato Pyrex™
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer la máxima resistencia a choques térmicos y corrosión química. El mortero de vidrio de borosilicato Pyrex™ es un bol de laboratorio de molienda ideal para la preparación de compuestos, la mezcla y la molienda de polvos. Para su uso con la maja Pyrex™ que se vende por separado.
73.34€ - 112.82€
Especificaciones
Tipo de producto | Mortero |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Para utilizar con (equipo) | Maja Pyrex™ |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para la preparación de compuestos, mezclado y molido de polvo |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12347462
|
Pyrex
718234 |
100 ml | 80mm | 60mm |
73.34€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12662022
|
Pyrex
718247 |
300mL | 120 mm | 90 mm |
112.82€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12652022
|
Pyrex
718242 |
120mL | 100mm | 75mm |
93.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Fabricada con vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer la máxima resistencia a choques térmicos y corrosión química.
- Para su uso con morteros Pyrex™ (se venden por separado)
- Ideal para la preparación de compuestos, mezclado y molido de polvos
Especificaciones
Mortero | |
Vidrio de borosilicato | |
Maja Pyrex™ | |
Ideal para la preparación de compuestos, mezclado y molido de polvo |