missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Mouse IL-17 DuoSet ELISA
Mouse IL-17 DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
351.00€ - 685.00€
Especificaciones
Tipo de producto | ELISA Development Kit |
---|---|
Cantidad | 1 Kit |
Especie | Mouse |
Conjugado | Biotin |
Intervalo del ensayo | 15.60 to 1000 pg/mL |
Código de producto | Marca | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30020884
|
R&D Systems™
DY421 |
15 Plates |
685.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
30021656
|
R&D Systems™
DY421-05 |
5 Plates |
351.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The Mouse IL-17 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse IL-17/IL-17A.Especificaciones
ELISA Development Kit | |
Mouse | |
15.60 to 1000 pg/mL | |
ELISA | |
CTLA8, CTLA-8, CTLA8cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 8, Cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 8, IL17, IL17A, IL-17A, IL-17Acytotoxic T-lymphocyte-associated protein 8, IL-17CTLA-8, IL17interleukin-17A, interleukin 17 (cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 8), interleukin 17A |
1 Kit | |
Biotin | |
<50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules | |
16171 | |
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
R&D Systems™ Mouse IL-17 DuoSet ELISA