Learn More
R&D Systems™ Mouse IL-17 DuoSet ELISA
Mouse IL-17 DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
Marca: R&D Systems™ DY421
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The Mouse IL-17 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse IL-17/IL-17A.
Especificaciones
ELISA Development Kit | |
Mouse | |
15.60 to 1000 pg/mL | |
ELISA | |
CTLA8, CTLA-8, CTLA8cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 8, Cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 8, IL17, IL17A, IL-17A, IL-17Acytotoxic T-lymphocyte-associated protein 8, IL-17CTLA-8, IL17interleukin-17A, interleukin 17 (cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 8), interleukin 17A | |
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
1 Kit | |
Biotin | |
<50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules | |
16171 | |
15 Plates |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
R&D Systems™ Mouse IL-17 DuoSet ELISA > 15 96-well plates
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido