missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse Leptin/OB Antibody, R&D Systems™
Rabbit Monoclonal Antibody
191.00€ - 443.00€
Especificaciones
Antígeno | Leptin/OB |
---|---|
Clon | 2299A |
Dilución | ELISA, Neutralization 0.1-1 ug/mL |
Aplicaciones | ELISA, Neutralization |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18704637
|
R&D Systems
MAB4981-SP |
25 μg |
191.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18701827
|
R&D Systems
MAB4981-100 |
100 μg |
443.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Leptin/OB Monoclonal antibody specifically detects Leptin/OB in Mouse samples. It is validated for ELISA, NeutralizationEspecificaciones
Leptin/OB | |
ELISA, Neutralization 0.1-1 ug/mL | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
FLJ94114, LEP, leptin, leptin (murine obesity homolog), leptin (obesity homolog, mouse), OB, Obese protein, obese, mouse, homolog of, Obesity factor, OBOBS | |
E. coli-derived mouse Leptin/OB protein, Val22-Cys167, Accession # Q544U0 | |
Primary | |
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. |
2299A | |
ELISA, Neutralization | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse | |
Q544U0 | |
3952 | |
IgG | |
Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto