Learn More
R&D Systems™ Mouse/Rat Flt-3 Ligand/FLT3L Quantikine ELISA Kit
Mouse/Rat Flt-3 Ligand Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
Marca: R&D Systems™ MFK00
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The Mouse/Rat Flt-3 Ligand Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse, rat Flt-3 Ligand in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul).
Especificaciones
31.20 - 2000pg/mL | |
HRP | |
Natural and Recombinant Mouse Flt-3 Ligand and natural Rat Flt-3 Ligand | |
14256 | |
Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
5pg/mL | |
Cell Culture Supernatant, Serum | |
ELISA | |
Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL) | |
FL, FLG3L, Flt3 ligand, Flt3L, FLT3LG, fms-related tyrosine kinase 3 ligand, SL cytokine |
Título del producto
R&D Systems™ Mouse/Rat Flt-3 Ligand/FLT3L Quantikine ELISA Kit > Una placa de 96 pocillos
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido