Learn More
MP Biomedicals™ Beef Extract
Water soluble powder, standardized for use in microbiological media
Marca:  MP Biomedicals™ 0210088390
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11394089
  • 381.60€ / 500 g
Fecha estimada de envío: 13-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Presentación: Polvo de bronceado
  • pH: De 5,4 a 6,4 (5 % de solución acuosa)
  • Solubilidad: Soluble en agua
  • Pérdida por secado: <7%
Se utiliza en el examen bacteriológico del agua, la leche y otros materiales, donde la composición uniforme de los medios es importante y para los estudios bioquímicos, en particular las reacciones de fermentación debido a su independencia de las sustancias fermentables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
De 15 °C a 30 °C
Polvo
500 g
Extracto de carne
Biología celular y análisis