Learn More
MP Biomedicals™ Matriz azul FastPROTEIN™
FastPROTEIN™ BlueMatrix Kit designed for the rapid extraction of proteins from gram (+/-) bacteria in a few seconds.
Marca: MP Biomedicals™ 116550400
306.85 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24353" para aplicar la oferta.
Includes: Matriz B, 0,1 mm de silicato de circonio, tubos
Requires : FastPrep™ instrumento o disruptor alternativo de alta velocidad, microcentrífuga que puede girar libremente tubos de 2,0 ml, tubos de microcentrífuga (2,0 ml y 1,5 ml), 1 de PBS o tampón de lisis deseado
Descripción
- Tipo de kit o ensayo: Aislamiento de proteínas, Mini-prep
- Molécula que se va a enriquecer: Proteínas
- Tipo de muestra: Bacterias, Gram +/-
- Tamaño del tubo: 2 ml
- Composición de la matriz: Matriz B, 0,1 mm de silicato de circonio
Especificaciones
Kit de matriz azul | |
Matriz B, 0,1 mm de silicato de circonio, tubos | |
2 mL | |
FastProtein Blue Matrix |
50 preparaciones | |
De 15° a 30 °C | |
Rápido aislamiento y purificación de proteínas de cultivos bacterianos |
Título del producto
MP Biomedicals™ Matriz azul FastPROTEIN™ > 50 preparaciones
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido