Learn More
MP Biomedicals™ Matriz azul FastPROTEIN™
FastPROTEIN™ BlueMatrix Kit designed for the rapid extraction of proteins from gram (+/-) bacteria in a few seconds.
323.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Kit de matriz azul |
---|---|
Incluye | Matriz B, 0,1 mm de silicato de circonio, tubos |
Contenido y almacenamiento | De 15° a 30 °C |
Capacidad | 2 mL |
Para utilizar con (aplicación) | Rápido aislamiento y purificación de proteínas de cultivos bacterianos |
Requires: FastPrep™ Instrument or alternative high speed disruptor, Microcentrifuge that can freely spin 2.0 mL tubes, Microcentrifuge tubes (2.0 mL and 1.5 mL), 1x PBS or Desired Lysis Buffer
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11452400
|
MP Biomedicals™
116550400 |
50 preparaciones |
323.00€
paquete de 50 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Kit or Assay Type: Protein Isolation, Mini-prep
- Molecule to be Enriched: Proteins
- Sample Type: Bacteria, Gram +/-
- Tube Size: 2 mL
- Matrix Composition: Matrix B, 0.1 mm zirconium silicate
Especificaciones
Kit de matriz azul | |
De 15° a 30 °C | |
Rápido aislamiento y purificación de proteínas de cultivos bacterianos |
Matriz B, 0,1 mm de silicato de circonio, tubos | |
2 mL | |
FastProtein Blue Matrix |
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.