Learn More
MP Biomedicals™ glucosa oxidasa
De Aspergillus niger
Marca: MP Biomedicals™ 0219519650
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Tipo X. Actividad: >100 U/mg Definición de la unidad: una unidad oxida 1,0 μmol de β-D-glucosa a ácido D-glucónico y H2O2 por minuto a 35 °C, pH de 5,1.
Especificaciones
> 100 U/mg | |
Desde 4 hasta 7 | |
de -20 °C | |
50 kU | |
≈160000 | |
Polvo liofilizado |
Amarillo | |
La glucosa oxidasa se puede utilizar en la determinación enzimática de D-glucosa en solución. | |
Aspergillus niger | |
glucosa oxidasa | |
Ag+, Hg2+, Cu2+, 4-cloromercuribenzoato y D-arabinosa al 50 % |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- glucose oxidase
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: glucose oxidase