Learn More
MP Biomedicals™ Suero de cabra: Normal, estéril
Sustitución adecuada de SFB en la mayoría de las líneas de células y cultivos primarios para la investigación biomédica
Marca:  MP Biomedicals™ 0219135680
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11450422
  • 107.06€ / 100 ml
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Regulaciones de EE.UU
de -20 °C
Suero de cabra
Estéril
Inmunohistoquímica
No
Rojo
Cabra
100 ml
Filtración de 0,2 μm
<20 mg/dl
Desde 6,5 hasta 8