Learn More
MP Biomedicals™ Suero de cabra: Normal, estéril
Sustitución adecuada de SFB en la mayoría de las líneas de células y cultivos primarios para la investigación biomédica
107.06€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Regulaciones de EE.UU |
---|---|
Color | Rojo |
Contenido y almacenamiento | de -20 °C |
Especie | Cabra |
Tipo de producto | Suero de cabra |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11450422
|
MP Biomedicals™
0219135680 |
Suero de cabra | 100 ml |
107.06€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Especificaciones
Regulaciones de EE.UU | |
de -20 °C | |
Suero de cabra | |
Filtración de 0,2 μm | |
<20 mg/dl | |
Desde 6,5 hasta 8 |
Rojo | |
Cabra | |
Estéril | |
Inmunohistoquímica | |
No |