Learn More
MP Biomedicals™ Matriz de lisis A, tubos de 2 ml
Para todos los tipos de muestras, excepto de suelo, para el posterior aislamiento del ADN genómico. Los tubos resistentes a impactos de la matriz de lisado A MP Biomedicals contienen matriz de granate y una esfera de cerámica de 1/4 pulg.
307.00€ - 2085.00€
Especificaciones
Tipo de esfera Matriz Garnett, esfera de cerámica de 6,35 mm (1/4 pulg)
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Tipo de muestra Tejido animal, Plantas, Insectos, Gusanos, Bacteria, Levadura, Hongos, Algas
ADNasa Sin ADNasa
Para utilizar con (equipo) Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12719670
Ver documentos
MP Biomedicals™
116910050
50 tubos de 2 mL
307.00€
paquete de 50
10591758
Ver documentos
MP Biomedicals™
116910100
100 tubos de 2 mL
481.00€
paquete de 100
11442410
Ver documentos
MP Biomedicals™
116910500
500 tubos de 2 mL
2085.00€
paquete de 500
Descripción
Descripción
  • Tamaño del tubo: 2 ml
  • Tipo de muestra: Todas las muestras
  • Molécula que se va a enriquecer: La matriz de molienda de ADN
  • es químicamente inerte y no retendrá ácidos nucleicos
Certifications
Sin ADNasa ni ARNasa
Especificaciones
Especificaciones
Matriz Garnett, esfera de cerámica de 6,35 mm (1/4 pulg)
Tejido animal, Plantas, Insectos, Gusanos, Bacteria, Levadura, Hongos, Algas
Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos
Matriz de lisis A
Almacenar a temperatura ambiente.
Sin ADNasa
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización
Sin ARNasa
Documentos
Product Certifications
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.
Título del producto
MP Biomedicals™ Matriz de lisis A, tubos de 2 ml