Learn More
MP Biomedicals™ Lysing Matrix H
Lysing Matrix H used to isolate RNA and Proteins from bacterial aggregates, biofilms, and whole insects.
Marca:  MP Biomedicals™ 116917050
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11422430
  • 227.00€ / paquete de 50
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • El tubo de 2 ml resistente a los impactos contiene gránulos de vidrio de 2mm y gránulos de óxido de circonio amarillo de 2 mm
  • Con tapones amarillos
  • Gravedad específica: Gránulos de vidrio, 2 mm; gránulos de óxido de circonio amarillo, 5,5
Aplicaciones:
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Glass; Yellow Zirconium Oxide
Seeds, Animal Tissues, Plants, Soil, Bacteria, Ancient and Dried Samples, Clay, Wood
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos
50 tubos de 2 mL
2 mL
Sin ADNasa
Matriz de lisado H
Sin ARNasa
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.