Learn More
MP Biomedicals™ Lysing Matrix H
Lysing Matrix H used to isolate RNA and Proteins from bacterial aggregates, biofilms, and whole insects.
226.84€ - 1791.40€
Especificaciones
Capacidad | 2 mL |
---|---|
Tipo de muestra | Seeds, Animal Tissues, Plants, Soil, Bacteria, Ancient and Dried Samples, Clay, Wood |
ADNasa | Sin ADNasa |
Matriz | Matriz de lisado H |
ARNasa | Sin ARNasa |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11422430
|
MP Biomedicals™
116917050 |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos | 50 tubos de 2 mL |
226.84€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11432430
|
MP Biomedicals™
116917100 |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, biología molecular, expresión génica, análisis microbiológico | 100 tubos de 2 mL |
360.40€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15444683
|
MP Biomedicals™
116917500 |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, biología molecular, expresión génica, análisis microbiológico | 500 tubos de 2 mL |
1791.40€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Impact-resistant 2 mL tube contains 2 mm glass beads and 2 mm yellow zirconium oxide beads
- With yellow caps
- Specific Gravity: Glass Beads, 2 mm; Yellow Zirconium Oxide Beads, 5.5
- Applications: Nucleic Acid Isolation and Purification
Especificaciones
2 mL | |
Sin ADNasa | |
Sin ARNasa |
Seeds, Animal Tissues, Plants, Soil, Bacteria, Ancient and Dried Samples, Clay, Wood | |
Matriz de lisado H |
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.