Learn More
MP Biomedicals™ Lysing Matrix H
Lysing Matrix H used to isolate RNA and Proteins from bacterial aggregates, biofilms, and whole insects.
Marca:  MP Biomedicals™ 116917500
Detalles adicionales : Peso : 3.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15444683
  • 1791.40€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • El tubo de 2 ml resistente a los impactos contiene gránulos de vidrio de 2mm y gránulos de óxido de circonio amarillo de 2 mm
  • Con tapones amarillos
  • Gravedad específica: Gránulos de vidrio, 2 mm; gránulos de óxido de circonio amarillo, 5,5
Aplicaciones:
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos
Especificaciones
Especificaciones
Glass, Yellow Zirconium Oxide
0.068 in.
Seeds, Animal Tissues, Plants, Soil, Bacteria, Ancient and Dried Samples, Clay, Wood
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, biología molecular, expresión génica, análisis microbiológico
500 tubos de 2 mL
2 mL
2 mL
Sin ADNasa
Matriz de lisado H
Sin ARNasa
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.