Learn More
MP Biomedicals™ Lysing Matrix I
Lysing Matrix I is effective at breaking very tough and hard samples, including organisms with a tough or dense exterior matrix.
Marca: MP Biomedicals™ 116918100
369.31 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Tamaño del tubo: 2 ml
- Tipo de muestra: Tejidos vegetales y animales, madera, semillas, suelos y arcillas muy densos, insectos enteros, garrapatas, muestras antiguas y secas, esporas/royas de hongos triturados en seco
- Molécula a enriquecer: ADN, ARN, proteínas, otras moléculas pequeñas
- Composición de la matriz: Matriz I, contiene gránulos de circonia amarilla de 2 mm y un gránulo de cerámica negra de 4 mm
Certifications
Sin RNasa ni DNasa
Especificaciones
Seeds, Spores, Animal Tissues, Plants, Soil, Ancient and Dried Samples, Clay, Wood | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, biología molecular, expresión génica, análisis microbiológico | |
100 tubos de 2 mL |
Sin ADNasa | |
Matriz de lisado I | |
Sin ARNasa |
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.