Learn More
MP Biomedicals™ Lysing Matrix I
Lysing Matrix I is effective at breaking very tough and hard samples, including organisms with a tough or dense exterior matrix.
226.84€ - 422.94€
Especificaciones
Tipo de muestra | Seeds, Spores, Animal Tissues, Plants, Soil, Ancient and Dried Samples, Clay, Wood |
---|---|
ADNasa | Sin ADNasa |
Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, biología molecular, expresión génica, análisis microbiológico |
Matriz | Matriz de lisado I |
ARNasa | Sin ARNasa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11442430
|
MP Biomedicals™
116918050 |
50 tubos de 2 mL |
226.84€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11452430
|
MP Biomedicals™
116918100 |
100 tubos de 2 mL |
422.94€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Tube Size: 2 mL
- Sample Type: Plant and animal tissues, wood, seeds, very dense soils and clays, whole insects, ticks, ancient and dried samples, dry grinding fungal spores/rusts
- Molecule to be Enriched: DNA, RNA, proteins, other small molecules
- Matrix Composition: Matrix I, contains 2 mm yellow zirconia beads and a 4 mm black ceramic bead
Especificaciones
Seeds, Spores, Animal Tissues, Plants, Soil, Ancient and Dried Samples, Clay, Wood | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, biología molecular, expresión génica, análisis microbiológico | |
Sin ARNasa |
Sin ADNasa | |
Matriz de lisado I |
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.