Learn More
MP Biomedicals™ Lysing Matrix M, 2 mL Tubes
Lysing Matrix M Tubes contain one zirconium oxide ceramic sphere and are used to grind hard plant and animal tissues.
Marca:  MP Biomedicals™ 116923500
896.30 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10689975
  • 1166.00€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
La matriz de lisado M resistente al impacto se puede utilizar con instrumentos FastPrep o con un batidor de gránulos similar. Se utiliza para moler tejidos duros o frágiles y para aislar virus intactos de tejidos infectados. Entre las aplicaciones especiales se incluye la extracción de ARN de muestras difíciles en las que la lisis solo por impacto es preferible con una mínima cantidad de cizallamiento mecánico.
  • Tamaño de tubo: 2 mL
  • Tipos de muestras: Hueso, corazón, pulmón, semillas, músculos esqueléticos, esporas, alimentos, plantas, raíces, muestras fijas, problemas difíciles
  • Composición de la matriz: una esfera de molienda cerámicas de óxido de circonio de 6,35 mm de diámetro
Especificaciones
Especificaciones
Esfera de cerámica recubierta de óxido de circonio de 0,64 cm (1/4 pulg) de diámetro
Sin ADNasa
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización
Matriz de lisado M
Sin ARNasa
Tejido animal, Plantas
Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos
Bolsa extra de esferas
500 x 2 mL
Hasta 500 mg por preparación
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.