Learn More
MP Biomedicals™ Lysing Matrix M, 2 mL Tubes
Lysing Matrix M Tubes contain one zirconium oxide ceramic sphere and are used to grind hard plant and animal tissues.
184.44€ - 1166.00€
Especificaciones
Tipo de esfera | Esfera de cerámica recubierta de óxido de circonio de 0,64 cm (1/4 pulg) de diámetro |
---|---|
Tipo de muestra | Tejido animal, Plantas |
Para utilizar con (equipo) | Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos |
Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización |
Incluye | Bolsa extra de esferas |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11431545
|
MP Biomedicals™
116923050 |
50 x 2 mL |
184.44€
paquete de 50 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11441545
|
MP Biomedicals™
116923100 |
100 x 2 mL |
314.82€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10689975
|
MP Biomedicals™
116923500 |
500 x 2 mL |
1166.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15242840
|
MP Biomedicals™
116959010 |
10 × 50 ml |
185.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15292830
|
MP Biomedicals™
116939025 |
25 x 15 mL |
209.88€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15252840
|
MP Biomedicals™
116959050 |
50 × 50 ml |
904.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15202840
|
MP Biomedicals™
116939050 |
50 x 15 mL |
357.22€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Impact-resistant Lysing Matrix M can be used with FastPrep instruments or similar bead beater. Used to grind hard or brittle tissues and to isolate intact viruses from infected tissues. Specialty applications include RNA extraction from difficult samples where lysis by impaction only is preferable with minimal amounts of mechanical shearing.
- Tube size: 2 mL
- Samples types: Bone, Heart, Lung, Seeds, Skeletal Muscles, Spores, Food, Plants, Roots, Fixed Samples, Tough Tissues
- Matrix composition: one 1/4 in. (6.35 mm) diameter zirconium oxide ceramic grinding sphere
Especificaciones
Esfera de cerámica recubierta de óxido de circonio de 0,64 cm (1/4 pulg) de diámetro | |
Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos | |
Bolsa extra de esferas |
Tejido animal, Plantas | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización | |
Matriz de lisado M |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.