Learn More
MP Biomedicals™ Matriz de lisis S, tubos de 2 ml
Para la rotura de muestras duras o frágiles con una mínima cantidad de cizalladura mecánica. Entre las aplicaciones especiales se incluye la extracción de proteínas y ARN de muestras difíciles en las que la lisis solo por impacto es preferible, con una mínima cantidad de cizalladura mecánica.
Marca:  MP Biomedicals™ 116925100
433.01 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21969" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11401555
  • 455.80€ / paquete de 100
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Tipo de matriz: S
  • Tamaño del tubo: 2 ml
  • Tipo de muestra: Todas las muestras, tejidos duros, músculo esquelético, pulmón, corazón, hueso, semillas, esporas
  • Molécula a enriquecer: ADN, ARN, proteínas, otras moléculas pequeñas
  • Composición de la matriz: La matriz S contiene acero inoxidable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Temperatura ambiente
Sin ADNasa
Matriz de lisis S
100 tubos de 2 mL
Bone, Heart, Lung, Seeds, Skeletal Muscle, Spores, Food, Plants, Roots, Fixed Samples, Tough Tissues, All
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos
2 mL Tubes
Sin ARNasa
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.