Learn More
MP Biomedicals™ Matriz de lisis S, tubos de 2 ml
Para la rotura de muestras duras o frágiles con una mínima cantidad de cizalladura mecánica. Entre las aplicaciones especiales se incluye la extracción de proteínas y ARN de muestras difíciles en las que la lisis solo por impacto es preferible, con una mínima cantidad de cizalladura mecánica.
301.04€ - 1844.40€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
---|---|
ADNasa | Sin ADNasa |
Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos |
Matriz | Matriz de lisis S |
Tipo de producto | 2 mL Tubes |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12747227
|
MP Biomedicals™
116925050 |
50 tubos de 2 mL |
301.04€
paquete de 50 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11401555
|
MP Biomedicals™
116925100 |
100 tubos de 2 mL |
455.80€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11411555
|
MP Biomedicals™
116925500 |
500 tubos de 2 mL |
1844.40€
paquete de 500 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Tipo de matriz: S
- Tamaño del tubo: 2 ml
- Tipo de muestra: Todas las muestras, tejidos duros, músculo esquelético, pulmón, corazón, hueso, semillas, esporas
- Molécula que se va a enriquecer: ADN, ARN, proteínas, otras moléculas pequeñas
- Composición de la matriz: La matriz S contiene acero inoxidable
Especificaciones
Temperatura ambiente | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos | |
2 mL Tubes |
Sin ADNasa | |
Matriz de lisis S | |
Sin ARNasa |
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.