Learn More
MP Biomedicals™ TeenPrep™ Lysing Matrix Z, 15 mL Tubes
Lysing Matrix Z contains 2.0 mm diameter yttria-stabilized zirconium oxide beads and is used to grind soft animal and plant tissues and insects.
62.35€ - 448.00€
Especificaciones
Tipo de esfera Óxido de circonio estabilizado con Yttria
Tipo de muestra Tejido animal, Plantas, Insectos
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización
Matriz Matriz de lisis Z
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15222860
Ver documentos
MP Biomedicals™
116978005
5 tubos de 15 mL
62.35€
paquete de 5
15232860
Ver documentos
MP Biomedicals™
116978025
25 tubos de 15 mL
259.00€
paquete de 25
15242860
Ver documentos
MP Biomedicals™
116978050
50 tubos de 15 mL
448.00€
paquete de 50
Descripción
Descripción
Lysing Matrix Z tubes can be used with FastPrep instruments or similar bead beaters. They are ideal for lysis of animal and plant tissue and whole insects. Lysing Matrix Z is an alternative to the very aggressive Lysing Matrix A for applications such as RNA and protein isolation from very tough tissue.
  • Tube size: 15 mL
  • Samples types: Animal tissue, plant tissue, tough stems, roots, seeds, whole insects
  • Matrix composition: 2 mm diameter yttria-stabilized zirconium oxide beads
Especificaciones
Especificaciones
Óxido de circonio estabilizado con Yttria
Tejido animal, Plantas, Insectos
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización
Matriz de lisis Z