Learn More
Nabertherm™ Horno de mufla, L 9/11/SKM
Para aplicaciones con sustancias agresivas.Incluye mufla de cerámica con calefacción incrustada por cuatro lados.Combina la uniformidad de temperatura con una excelente protección de los elementos calefactores frente a atmósferas agresivas.
Marca:  Nabertherm™ LM095K1ANO
Código de producto. 17327999
  • 6695.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Temperatura máxima:de 1100 °C
  • Mufla calentada por los cuatro lados
  • Cámara de horno con mufla cerámica integrada, alta resistencia a gases y vapores agresivos
  • Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
  • Solo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
  • La puerta abatible opcional se puede utilizar como plataforma de trabajo
  • Apertura de aire adicional regulable en la puerta
  • Salida de aire de escape en la pared trasera del horno
  • Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Especificaciones
C550
1100 °C
240 x 230 x 170 mm
50 kg
9 L
Puerta abatible
505 x 490 x 580 mm
Documentos
Brochures
Product Guides
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Nabertherm™ Horno de mufla, L 9/11/SKM > Capacidad:9 L