Learn More
Nabertherm™ Horno de mufla serie L
Los elementos calefactores en los tubos de soporte que irradian libremente hacia la cámara del horno proporcionan tiempos de calentamiento especialmente cortos.El aislamiento resistente y ligero de ladrillo resistente permite una temperatura máxima de trabajo de 1300 °C.
Marca: Nabertherm™ L-095K3ANL
Descripción
- Temperatura máxima:de 1300 °C
- Calefacción por dos lados
- Los elementos calefactores de los tubos de soporte garantizan una libre radiación de calor y una larga vida útil
- Aislamiento multicapa con ladrillos refractarios resistentes y ligeros en la cámara del horno
- Carcasa fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
- Carcasa doble para temperaturas externas bajas y estabilidad
- Puerta elevadora opcional con superficie caliente orientada hacia fuera del operador
- Apertura de aire regulable en la puerta del horno
- Salida de aire de escape en la pared trasera del horno
- Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
- NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
B510 | |
Hasta 1300 °C | |
525 x 530 x 630 mm |
9 L | |
240 x 230 x 170 mm | |
60 kg |