Learn More
Nabertherm™ Horno de mufla serie L
Los elementos calefactores en los tubos de soporte que irradian libremente hacia la cámara del horno proporcionan tiempos de calentamiento especialmente cortos.El aislamiento resistente y ligero de ladrillo resistente permite una temperatura máxima de trabajo de 1300 °C.
5780.00€ - 6530.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 9 L |
---|---|
Temperatura (métrico) | Hasta 1300 °C |
Dimensiones interiores (F x An x Al) | 240 x 230 x 170 mm |
Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 525 x 530 x 630 mm |
Peso (métrico) | 60 kg |
Código de producto | Marca | Tipo de controlador | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de controlador | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17347879
|
Nabertherm™
L-095K3ANL |
B510 |
5780.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17357879
|
Nabertherm™
L-095K3ANO |
C550 |
6530.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Temperatura máxima:de 1300 °C
- Calefacción por dos lados
- Los elementos calefactores de los tubos de soporte garantizan una libre radiación de calor y una larga vida útil
- Aislamiento multicapa con ladrillos refractarios resistentes y ligeros en la cámara del horno
- Carcasa fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
- Carcasa doble para temperaturas externas bajas y estabilidad
- Puerta elevadora opcional con superficie caliente orientada hacia fuera del operador
- Apertura de aire regulable en la puerta del horno
- Salida de aire de escape en la pared trasera del horno
- Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
- NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
9 L | |
240 x 230 x 170 mm | |
60 kg |
Hasta 1300 °C | |
525 x 530 x 630 mm |