Learn More
Nabertherm™ Horno de mufla serie L
Los elementos calefactores en los tubos de soporte que irradian libremente hacia la cámara del horno proporcionan tiempos de calentamiento especialmente cortos.El aislamiento resistente y ligero de ladrillo resistente permite una temperatura máxima de trabajo de 1300 °C.
Marca:  Nabertherm™ L-095K3ANO
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17357879
  • 6890.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Temperatura máxima:de 1300 °C
  • Calefacción por dos lados
  • Los elementos calefactores de los tubos de soporte garantizan una libre radiación de calor y una larga vida útil
  • Aislamiento multicapa con ladrillos refractarios resistentes y ligeros en la cámara del horno
  • Carcasa fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
  • Carcasa doble para temperaturas externas bajas y estabilidad
  • Puerta elevadora opcional con superficie caliente orientada hacia fuera del operador
  • Apertura de aire regulable en la puerta del horno
  • Salida de aire de escape en la pared trasera del horno
  • Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Especificaciones
C550
1300 °C
525 x 530 x 630 mm
9 L
240 x 230 x 170 mm
60 kg