Learn More
Nabertherm™ Hornos de mufla
Los hornos Nabertherm están fabricados con materiales de alta calidad, un excelente acabado y son fáciles de manejar.El aislamiento de materiales de fibra no clasificada permite un funcionamiento de gran eficiencia energética, además de unos rápidos tiempos de calentamiento gracias a una conductividad térmica y un almacenamiento de calor bajos.
Marca:  Nabertherm™ L-095H4ANL
Detalles adicionales : Peso : 58.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17307889
  • 6160.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Calentamiento de los dos lados de las placas cerámicas calefactoras con un elemento calefactor integrado protegido frente a gases y salpicaduras, además de ser fácil de reemplazar
  • Aislamiento fabricado en material de fibra no clasificado
  • Carcasa de lámina de acero inoxidable texturizado
  • Equipado con una puerta batiente (L) o una puerta elevadora (LT)
  • Carcasa doble para temperaturas externas bajas y una alta estabilidad
  • Entrada de aire ajustable integrada en la puerta, salida de aire de escape en la pared trasera del horno
  • Se suministra con el controlador B510 con cuatro programas y cinco rampas programables libremente o con el controlador C550 con 10 programas ajustables libremente y 20 segmentos
  • Ambos controladores tienen integrada una interfaz USB y ofrecen una pantalla de texto sin formato en diferentes idiomas
  • Hay disponibles tamaños de horno y escalas de temperatura alternativos bajo petición
Especificaciones
Especificaciones
B510
Hasta 1400 °C
Puerta elevadora
525 x 530 x 980 mm
3500 W
9 L
Horno
250 x 250 x 170 mm
230 V