Learn More
Nabertherm™ Hornos de mufla con puerta abatible, 1100 °C
Los hornos de mufla son los rotores fiables y duraderos del laboratorio y son ideales para un gran número de procesos en el campo de la investigación de materiales y el tratamiento térmico.
Marca:  Nabertherm™ L-055K1ANO
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17357859
  • 4890.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Uniformidad de temperatura óptima de +/- 5K con entrada de aire fresco cerrada en espacio de trabajo vacío
  • Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizadas con refrigeración por ventilador adicional para una temperatura superficial baja
  • Solo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
  • Placas de calentamiento cerámicas con elementos calefactores integrales que están protegidos y son fáciles de sustituir
  • Entrada de aire ajustable integrada en la puerta
  • Salida de aire de escape en la pared trasera del horno
  • Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • Tiempos de entrega muy cortos para hornos y piezas de repuesto estándar
Equipo adicional
  • Chimenea, chimenea con ventilador o convertidor catalítico
  • Controlador de límite de temperatura excesiva con temperatura de corte ajustable para protección térmica
  • Conexión de gas de protección para purgar con gases no inflamables
  • Sistema de suministro de gas manual o automático
  • Puerto para termopar en la pared trasera o en la puerta del horno
  • Control de procesos y documentación mediante el paquete de software VCD para monitorización, documentación y control
Especificaciones
Especificaciones
C550
1100 °C
Puerta abatible
390 x 385 x 460 mm
30 kg
220/240 V
50/60 Hz
5 L
Horno
170 x 200 x 130 mm
79,3 lb
1 fases
2,4 kW
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Nabertherm™ Hornos de mufla con puerta abatible, 1100 °C > Capacidad:5 l; controlador C550