Learn More
Nabertherm™ Hornos de mufla con puerta abatible, 1100 °C
Los hornos de mufla son los rotores fiables y duraderos del laboratorio y son ideales para un gran número de procesos en el campo de la investigación de materiales y el tratamiento térmico.
3240.00€ - 7865.00€
Especificaciones
Temperatura (métrico) | 1100 °C |
---|---|
Tipo | Horno |
Modelo | Puerta abatible |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tipo de controlador | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tipo de controlador | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17367849
|
Nabertherm™
L-035K1ANL |
3 L | B510 |
3240.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17357859
|
Nabertherm™
L-055K1ANO |
5 L | C550 |
4890.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17377889
|
Nabertherm™
L-155K1ANO |
15 L | C550 |
5885.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17377849
|
Nabertherm™
L-035K1ANO |
3 L | C550 |
4030.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17317879
|
Nabertherm™
L-095K1ANO |
9 L | C550 |
5115.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17367889
|
Nabertherm™
L-155K1ANL |
15 L | B510 |
5255.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17327909
|
Nabertherm™
L-245K1ANL |
24 L | B510 |
6765.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17337909
|
Nabertherm™
L-245K1ANO |
24 L | C550 |
7775.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17317919
|
Nabertherm™
L-405K1ANO |
40 L | C550 |
7865.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Beschreibung
- Uniformidad de temperatura óptima de +/- 5K con entrada de aire fresco cerrada en espacio de trabajo vacío
- Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizadas con refrigeración por ventilador adicional para una temperatura superficial baja
- Solo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
- Placas de calentamiento cerámicas con elementos calefactores integrales que están protegidos y son fáciles de sustituir
- Entrada de aire ajustable integrada en la puerta
- Salida de aire de escape en la pared trasera del horno
- Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
- NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
- Tiempos de entrega muy cortos para hornos y piezas de repuesto estándar
Equipo adicional
- Chimenea, chimenea con ventilador o convertidor catalítico
- Controlador de límite de temperatura excesiva con temperatura de corte ajustable para protección térmica
- Conexión de gas de protección para purgar con gases no inflamables
- Sistema de suministro de gas manual o automático
- Puerto para termopar en la pared trasera o en la puerta del horno
- Control de procesos y documentación mediante el paquete de software VCD para monitorización, documentación y control
Spezifikation
1100 °C | |
Horno | |
Puerta abatible | |
50/60 Hz |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Nabertherm™ Hornos de mufla con puerta abatible, 1100 °C