Learn More
Velp Scientifica™ MULTI-HS 6/15 Agitador con Calentamiento Digital
Agitador magnético digital disponible en 6 y 15 posiciones. El MULTI-HS tiene características exclusivas como el temporizador, el bloqueo de seguridad, el motor brushless capaz de garantizar el máximo rendimiento y seguridad.
Marca: Velp Scientifica™ F20500530
1328.34 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Descripción
- Agitación y calefacción simultáneas de 6/15 posiciones.
- Temperatura homogénea de hasta 120°C para todas las posiciones.
- El motor sin escobillas VELP garantiza una larga vida útil y velocidad constante en todas las posiciones.
- La tecnología SpeedServ™ mantiene la velocidad constante cuando cambia la viscosidad.
- La placa CerAlTo™ garantiza una limpieza sencilla y la máxima resistencia.
- Aviso de seguridad de superficie caliente cuando la placa alcanza una temperatura superior a 50°C.
- La función de bloqueo evita cambios accidentales.
- Diseñado para una vida útil prolongada.
- Garantía de 3 años después de registrar el producto.
- Apto para funcionamiento continuo.
- Interfaz digital con iconos fácil de utilizar.
- El temporizador integral permite la programación de operaciones no supervisadas.
- Una señal acústica avisa cuando termina la cuenta atrás.
- Inversión automática programable de la dirección de agitación.
Especificaciones
CerAlTop: Una aleación de aluminio recubierta con una capa cerámica | |
Sí | |
Sí | |
21.7 in. | |
De 50 °C a 120 °C | |
2.6 in. | |
23.9 cm | |
9.4 in. | |
Rectángulo | |
UE/Reino Unido | |
0.4 L | |
3 años | |
Digital |
230 V | |
Plástico, metal | |
Digital | |
6.6 cm | |
122°F to 248°F | |
50/60 Hz | |
55.1 cm | |
230 V | |
6 x 400 mL | |
6 | |
De 100 a 1000 rpm | |
550 x 240 x 65 mm |