Learn More
Fisherbrand™ Agitadores multiplataforma
Proporciona un movimiento orbital horizontal suave y silencioso para mezclar frascos, matraces y vasos de precipitados
Marca: Fisherbrand™ 88861022
840.00 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24069" para aplicar la oferta.
Includes: Plataforma de aluminio
Descripción
- Velocidad de agitación variable: De 50 a 450 rpm
- Capacidad de hasta 4,5 kg (9,9 lb), y hasta cuatro alfombrillas adhesivas de 140 mm x 140 mm.
- Sistema automático de equilibrado de carga
- Funcionamiento continuo o temporizado con apagado automático
- Máxima flexibilidad con muchas opciones de accesorios intercambiables
- Configuración sencilla y fácil manejo
- La pantalla mostrará la última configuración utilizada, incluso tras apagar la unidad.
- Sigue funcionando a la última velocidad configurada y durante el tiempo restante configurado cuando se restablece la alimentación.
- La fuente de alimentación de bajo voltaje proporciona un funcionamiento seguro de la sala fría y bajo consumo de energía
- El intervalo de temperaturas de funcionamiento de 5 a 40 °C permite su uso en salas frías, refrigeradores o incubadores sin CO2
Información de órdenes
Accesorios necesarios: A elegir entre abrazaderas para matraces, soportes para frascos, plataforma universal con barras ajustables, gradilla para tubos o plataforma plana con alfombrilla de goma antideslizante
Especificaciones
10 mm (0,4 in) | |
Exactitud de la velocidad: ± 1 rpm | |
100/240 V | |
matraz 250mL | |
Enchufe de la UE, Reino Unido y CN | |
310 x 284 mm | |
LED | |
6 |
4,5 kg | |
De 50 a 450 rpm | |
De 5 °C a 40 °C | |
9,9 lb | |
Plataforma de aluminio | |
415 x 293 x 120 mm | |
Plataforma de aluminio | |
De 0 min a 99 h 59 min |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción exclusiva en equipos e instrumentos
Aproveche nuestra oferta por tiempo limitado de equipos e instrumentos de alta calidad para mejorar sus capacidades de investigación y laboratorio.Promo Code: 24069Expires: 2025-06-30