Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para dispensadores de reactivos Multidrop™ Combi, 384 y DW
Garantice excelentes resultados de dispensación y rendimiento diario con los accesorios de dispensación de reactivos.
Marca: Thermo Scientific™ 24072670
732.99 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
Garantice excelentes resultados de dispensación y rendimiento diario con los accesorios para dispensadores de reactivos Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi, 384 y DW.
Información sobre pedidos:
- Los n.º de cat. 24070297 y 24070290 incluyen peines de punta
Especificaciones
Cassette de dispensación de tubos | |
Cassette de dispensación de tubo estándar | |
De 5 to 2500 μl | |
<7 ml |
Esterilizable en autoclave 50 veces a 121 °C, 1 bar, 20 min | |
Punta de polipropileno, Tubos de silicona | |
Multidrop Combi, Multidrop 384 y Multidrop DW | |
Punta: 0,5 mm; tubos: 1,3 mm |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92% -
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.