Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para dispensadores de reactivos Multidrop™ Combi, 384 y DW
GREENER_CHOICE
Garantice excelentes resultados de dispensación y rendimiento diario con los accesorios de dispensación de reactivos.
406.00€ - 5285.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave 50 veces a 121 °C, 1 bar, 20 min
Material Punta de polipropileno, Tubos de silicona
Volumen (métrico) De 5 to 2500 μl
Para utilizar con (equipo) Multidrop Combi, Multidrop 384 y Multidrop DW
Diámetro (métrico) Punta: 0,5 mm; tubos: 1,3 mm
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
11799478
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
24070290
Juego de tubos para casete de dispensación estándar (longitud de tubo 40 cm)
406.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
11560745
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
24070297
Juego de tubos largos para casete de dispensación estándar (longitud de tubo 200 cm)
657.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 22-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10004442
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
24072670
Cassette de dispensación de tubo estándar
980.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
10419773
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
24072671
Cassette de dispensación de tubo estándar, paquete de 5
4050.00€
paquete de 5
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10143833
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
24072672
Casete dispensador de tubo estándar, paquete de 10
5285.00€
paquete de 10
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10410144
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
24072677
Casete de dispensación de tubo estándar largo (longitud del tubo 200 cm)
1085.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Garantice excelentes resultados de dispensación y rendimiento diario con los accesorios para dispensadores de reactivos Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi, 384 y DW.
Información para pedidos:
Los modelos con n.º de cat. 24070297 y 24070290 incluyen peines de punta.
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave 50 veces a 121 °C, 1 bar, 20 min
De 5 to 2500 μl
Punta: 0,5 mm; tubos: 1,3 mm
Punta de polipropileno, Tubos de silicona
Multidrop Combi, Multidrop 384 y Multidrop DW
Documentos
Product Certifications
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Título del producto
Thermo Scientific™ Accesorios para dispensadores de reactivos Multidrop™ Combi, 384 y DW