Learn More
Pipeta monocanal Multipette™ E3
Dispensa y pipetea cualquier líquido independientemente de su viscosidad al mismo tiempo que mantiene los más altos estándares para ofrecer resultados precisos. La pipeta de un solo canal Eppendorf™ Multipette™ E3 proporciona control total del volumen, una mayor precisión y reproducibilidad al mismo tiempo que reduce el esfuerzo físico durante el uso.
Marca: Eppendorf 4987000010
743.09 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24072" para aplicar la oferta.
Descripción
Dispensa y pipetea cualquier líquido independientemente de su viscosidad al mismo tiempo que mantiene los más altos estándares para ofrecer resultados precisos. La pipeta monocanal Eppendorf™ Multipette™ E3 proporciona control total del volumen, una mayor precisión y reproducibilidad al mismo tiempo que reduce el esfuerzo físico durante el uso.
Crea un sistema de dispensación versátil que funciona de acuerdo con el principio de desplazamiento positivo y, por tanto, es capaz de pipetear cualquier líquido al tiempo que mantiene los más altos estándares para obtener resultados precisos.- Dispensación a alta velocidad con pistón motorizado
- Reconocimiento de punta automática Combitip™ advanced™
- Expulsión de puntas con un botón
- Intervalo de volumen de 1 μl a 50 ml
- Batería de iones de litio
- Pantalla iluminada
Especificaciones
Iones de litio | |
CombiTip™ | |
Dispensador de líquidos | |
Color iluminado | |
8 |
Combitips advanced™, Eppendorf Quality™, PCR clean, Eppendorf Biopur™ | |
1 | |
1 a 50 mL | |
Adaptador de carga, 2 Combitips advanced™ paquetes de surtido |
Videos
-
Eppendorf - Pipetting Viscous Liquids
-
Eppendorf - Pipetting Viscous Liquids
Ofertas especiales
-
Eppendorf
Primavera de ahorro
Hasta un 30% de descuento en Eppendorf EssentialsPromo Code: 24072Expires: 2025-06-30
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
New Offer Ahorre hasta un 85% -
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora