Learn More
Pipeta monocanal Multipette™ E3
Dispensa y pipetea cualquier líquido independientemente de su viscosidad al mismo tiempo que mantiene los más altos estándares para ofrecer resultados precisos. La pipeta de un solo canal Eppendorf™ Multipette™ E3 proporciona control total del volumen, una mayor precisión y reproducibilidad al mismo tiempo que reduce el esfuerzo físico durante el uso.
Marca: Eppendorf 4987000371
809.38 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21922" para aplicar la oferta.
Descripción
Dispenses and pipets any liquid regardless of viscosity while maintaining the highest standards for accurate results. Eppendorf™ Multipette™ E3 Single Channel Pipet provides full volume control, improved accuracy, and reproducibility while reducing physical strain during use.
Crea un sistema de dispensación versátil que funciona de acuerdo con el principio de desplazamiento positivo y, por tanto, es capaz de pipetear cualquier líquido al tiempo que mantiene los más altos estándares para obtener resultados precisos.- Dispensación a alta velocidad con pistón motorizado
- Reconocimiento de punta automática Combitip™ advanced™
- Expulsión de puntas con un botón
- Intervalo de volumen de 1 μl a 50 ml
- Batería de iones de litio
- Pantalla iluminada
Especificaciones
Iones de litio | |
CombiTip™ | |
Dispensador de líquidos | |
Color iluminado | |
8 |
Combitips advanced™, Eppendorf Quality™, PCR clean, Eppendorf Biopur™ | |
1 | |
1 a 50 mL | |
Soporte cargador, 2 Combitips advanced™ paquetes surtidos |