Learn More
Merck Placas con filtro de 96 pocillos MultiScreenHTS Durapore™
Diseñadas para una compatibilidad completa con la automatización. Las placas de filtración de 96 pocillos EMD Millipore MultiScreenHTS Durapore™ son placas innovadoras ideales para ensayos basados en partículas. Están fabricadas con Barex™ opaco y estireno transparente, estéril o no estéril, y las gradillas están disponibles en una variedad de tamaños de poro.
Marca:  Merck MSGVN2250
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10154213
  • 2315.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 15-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Diseñadas para una compatibilidad completa con la automatización.Las placas de filtro de 96 pocillos MultiScreenHTS Durapore™ son placas innovadoras ideales para ensayos basados en microesferas.Están fabricadas con Barex™ opaco y estireno transparente, estéril o no estéril, y las gradillas están disponibles en una variedad de tamaños de poro.
Para su uso en uniones receptor-ligando, preparación general de muestras, ELISPOT, actividad enzimática, ensayos con microesferas, visualización de organismos completos y detección de radioisótopos.
  • Dimensiones estandarizadas y paredes laterales rígidas alineadas
    • Permite la compatibilidad total con brazos de agarre automatizados/robóticos, apiladores, lavadores de placas, etiquetas de código de barras y lectores de placas
  • El exclusivo diseño de placa de dos piezas elimina el contacto de la superficie con el pocillo individual “directores de goteo” para evitar la diafonía entre los pocillos
  • Faldón extendido y colectores de vacío
    • Permite apilar fácilmente y sin contaminación directamente con placas de recogida
    • Protege el desagüe empotrable
    • Proporciona una amplia superficie para etiquetas de código de barras
    • Mejora el sellado al vacío
  • El subdrenaje extraíble permite el acceso a la membrana para ensayos ELISPOT, visualización de organismos completos y detección de radioisótopos
  • El diseño aislado de los pocillos y los discos de filtro sellados individualmente eliminan la posibilidad de flujo de reactivo entre pocillos
  • El plástico opaco impide la transferencia de luz entre pocillos durante el recuento por centelleo directo
  • ™ La membrana de Durapore hidrófila de baja unión permite una baja unión no específica de anticuerpos, reactivos y muestras
  • Cumple las especificaciones de placa de ANSI™/SBS 2004
Especificaciones
Especificaciones
ANSI, SBS
Fluoruro de polivinilideno (PVDF) hidrófilo
0,22 μm
Transparente
96
0,28cm2
50/paq.
Estándar
8 x 12
Baja adherencia
Estireno
No estéril
Ensayos de unión de receptores en células completas y fragmentos de células, proteína quinasa, ensayos de precipitación de fosfatasa, ensayos basados en resina, gránulo
Certificados
Ver productos accesorios