Learn More
Merck Placas con filtro de 96 pocillos MultiScreenHTS Durapore™
Diseñadas para una compatibilidad completa con la automatización. Las placas de filtración de 96 pocillos EMD Millipore MultiScreenHTS Durapore™ son placas innovadoras ideales para ensayos basados en partículas. Están fabricadas con Barex™ opaco y estireno transparente, estéril o no estéril, y las gradillas están disponibles en una variedad de tamaños de poro.
515.00€ - 2500.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ANSI, SBS |
---|---|
Formato | Estándar |
Membrana | Fluoruro de polivinilideno (PVDF) hidrófilo |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
N.° de pocillos | 96 |
Código de producto | Marca | Color | Material | Cantidad | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Material | Cantidad | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10011953
|
Merck
MSBVN1B50 |
Opaco | Barex | 50/paq. | 1,2 μm |
2500.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10659113
|
Merck
MSBVN1250 |
Transparente | Estireno | 50/paq. | 1,2 μm |
2315.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10777264
|
Merck
MSBVS1210 |
Opaco | Estireno | 10/paq. | 1,2 μm |
650.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10432753
|
Merck
MSBVN1210 |
Transparente | Estireno | 10/paq. | 1,2 μm |
515.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10400334
|
Merck
MSDVN6B50 |
Opaco | Barex | 50/paq. | 0,65 μm |
2485.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10367123
|
Merck
MSGVN2210 |
Transparente | Estireno | 10/paq. | 0,22 μm |
515.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10154213
|
Merck
MSGVN2250 |
Transparente | Estireno | 50/paq. | 0,22 μm |
2315.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10347133
|
Merck
MSGVN2B50 |
Opaco | Barex | 50/paq. | 0,22 μm |
2500.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10715164
|
Merck
MSHVN4B10 |
Opaco | Barex | 10/paq. | 0,45 μm |
545.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10367513
|
Merck
MSHVS4510 |
Transparente | Estireno | 10/paq. | 0,45 μm |
714.14€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10408993
|
Merck
MSHVN4B50 |
Transparente | Barex | 50/paq. | 0,45 μm |
2500.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Diseñadas para una compatibilidad completa con la automatización.Las placas de filtro de 96 pocillos MultiScreenHTS Durapore™ son placas innovadoras ideales para ensayos basados en microesferas.Están fabricadas con Barex™ opaco y estireno transparente, estéril o no estéril, y las gradillas están disponibles en una variedad de tamaños de poro.
Para su uso en uniones receptor-ligando, preparación general de muestras, ELISPOT, actividad enzimática, ensayos con microesferas, visualización de organismos completos y detección de radioisótopos.- Dimensiones estandarizadas y paredes laterales rígidas y alineadas
- Ofrecen total compatibilidad con pinzas, apiladores, lavadores de placas, etiquetas de códigos de barras y lectores de placas automatizados o robotizados
- Exclusivo diseño de la placa en dos piezas que elimina el contacto de la superficie con los «canales para goteo» de los pocillos individuales con el objeto de evitar la diafonía entre pocillos
- Colectores de vacío y faldón de mayor tamaño
- Permiten un apilamiento fácil y sin contaminación directamente con las placas de recogida
- Protegen el sistema de drenaje incorporado
- Proporcionan una gran superficie para etiquetas de código de barras
- Mejoran la junta de vacío
- El sistema de drenaje desmontable permite el acceso a la membrana para ensayos ELISPOT, la visualización completa de organismos y la detección de radioisótopos
- Diseño de pocillo aislado y discos de filtro sellados individualmente que eliminan la posibilidad de flujo de reactivo entre pocillos
- El plástico opaco impide la transferencia de luz entre pocillos durante el recuento de centelleo directo
- Membrana Durapore™ hidrófila de baja unión que permite una baja unión inespecífica de anticuerpos, reactivos y muestras
- Cumplen las especificaciones relativas a placas ANSI™/SBS 2004“”
Especificaciones
ANSI, SBS | |
Fluoruro de polivinilideno (PVDF) hidrófilo | |
96 |
Estándar | |
8 x 12 |